Tisk…
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7984-1G OR7984-25G OR7984-5G
APOSOR7984-1GEA 1410 CZK
APOSOR7984-1G APOSOR7984-25G APOSOR7984-5G
4-(Benzyloxy)benzoic acid
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod tání: 189…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016527
CAS číslo: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0