Tisk…
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7982-1G OR7982-5G OR7982-25G
APOSOR7982-1GEA 5920 CZK
APOSOR7982-1G APOSOR7982-5G APOSOR7982-25G
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025063
CAS číslo: 38452-47-0