Tisk…

4-Acetoxybenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 2730 CZK
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
4-Acetoxybenzoic acid
4-Acetoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 100…120 °C/20mmHg
Bod tání: 190…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002540
CAS číslo: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR