Tisk…
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-(methylsulphonyl)toluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)benzene
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 4370 CZK
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Vzorec: C₈H₈Cl₂O₂S
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037944
CAS číslo: 849035-75-2