Tisk…
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7977-1G OR7977-5G OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA 3640 CZK
APOSOR7977-1G APOSOR7977-5G APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆Br₂O₂S
Bod tání: 141…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037933
CAS číslo: 849035-70-7