Tisk…
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 622 CZK
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Dichlorobenzaldehyde
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01
Bod varu: 231 °C/8mmHg
Bod tání: 68…73 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003307
CAS číslo: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8 II