Tisk…
N-Bromsukcinimid > 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
OR7970-1KG OR7970-5KG OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA 910 CZK
APOSOR7970-1KG APOSOR7970-5KG APOSOR7970-100G
N-Bromsukcinimid > 98%
N-Bromsukcinimid
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Hustota: 2,098 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005510
CAS číslo: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8+5.1,II