Tisk…
4-Methylumbelliferone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-MU
OR7969-10G OR7969-25G OR7969-100G
APOSOR7969-10GEA 0 CZK
APOSOR7969-10G APOSOR7969-25G APOSOR7969-100G
4-Methylumbelliferone
4-Methylumbelliferone
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Bod tání: 190…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006866
CAS číslo: 90-33-5
EINECS: 201-986-7