Tisk…
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 2690 CZK
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 233 °C
Bod tání: 69…73 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003305
CAS číslo: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8,III