Tisk…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 13690 CZK
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037947
CAS číslo: 849035-77-4