Tisk…
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7960-1G OR7960-5G OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA 6520 CZK
APOSOR7960-1G APOSOR7960-5G APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037930
CAS číslo: 849035-67-2