Tisk…

4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene

OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 2320 CZK
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
MW: 249,13 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037925
CAS číslo: 254887-17-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR