4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G
OR7955-5G
OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA
2570
CZK
APOSOR7955-1G
APOSOR7955-5G
APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec:
C₈H₈Br₂O₂S Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037945 CAS číslo: 254887-18-8 |