3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7953-1G
OR7953-5G
OR7953-25G
APOSOR7953-1GEA
5920
CZK
APOSOR7953-1G
APOSOR7953-5G
APOSOR7953-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO₄S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037977 CAS číslo: 849924-84-1 |