Tisk…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 5920 CZK
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₈H₉ClO₆S₃
MW: 332.8 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037976
CAS číslo: 849035-99-0
UN: 1759
ADR: 8 III