Tisk…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7951-1G OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-1GEA 6520 CZK
APOSOR7951-1G APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₅S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037978
CAS číslo: 849924-85-2