Tisk…
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7949-10G OR7949-5G OR7949-1G
APOSOR7949-10GEA 17260 CZK
APOSOR7949-10G APOSOR7949-5G APOSOR7949-1G
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone
Vzorec: C₁₆H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483316
CAS číslo: 16310-38-6