Tisk…
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 3110 CZK
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00559708
CAS číslo: 36912-83-1