Tisk…
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 3610 CZK
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
MW: 138.23
Bod varu: 207…208 °C
Hustota: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010019
CAS číslo: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3 III