Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7943-10G OR7943-5G OR7943-1G
APOSOR7943-10GEA 17260 CZK
APOSOR7943-10G APOSOR7943-5G APOSOR7943-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone
Vzorec: C₁₇H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037913
CAS číslo: 73100-63-7