Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 35710 CZK
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₂
MW: 277,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037914
CAS číslo: 7469-86-5