Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7941-10G OR7941-5G OR7941-1G
APOSOR7941-10GEA 17260 CZK
APOSOR7941-10G APOSOR7941-5G APOSOR7941-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037915
CAS číslo: 36827-95-9