Tisk…
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7940-1G OR7940-250MG
APOSOR7940-1GEA 4140 CZK
APOSOR7940-1G APOSOR7940-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319276
CAS číslo: 397244-87-0