Tisk…
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7939-25G OR7939-5G OR7939-1G
APOSOR7939-25GEA 35710 CZK
APOSOR7939-25G APOSOR7939-5G APOSOR7939-1G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂O
MW: 254,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037907
CAS číslo: 849021-29-0