Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7936-1G OR7936-250MG OR7936-5G
APOSOR7936-1GEA 1240 CZK
APOSOR7936-1G APOSOR7936-250MG APOSOR7936-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974055
CAS číslo: 14714-24-0