Tisk…
Kyselina pimelová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 3310 CZK
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Kyselina pimelová
Kyselina pimelová
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 212 °C/10mmHg
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004425
CAS číslo: 111-16-0