Tisk…
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7932-1G OR7932-2.5G
APOSOR7932-1GEA 4960 CZK
APOSOR7932-1G APOSOR7932-2.5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClN₆O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1170909-72-4