Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 622 CZK
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃S
Bod tání: 155…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216485
CAS číslo: 5398-77-6