Tisk…
3-tert-Butoxypropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 3610 CZK
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod varu: 62 °C/6,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037897
CAS číslo: 99764-73-5