Tisk…
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 5920 CZK
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₃ClN₂O
MW: 236,7 g/mol
Bod tání: 187…189 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426044
CAS číslo: 60481-02-9