Tisk…
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 4570 CZK
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂S
MW: 190,7 g/mol
Bod tání: 178…179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039174
CAS číslo: 35588-53-5