Tisk…
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 0 CZK
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₄Cl₂N₂O
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03452713
CAS číslo: 784189-95-3