Isopropylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7919-5G
OR7919-25G
OR7919-1G
APOSOR7919-5GEA
622
CZK
APOSOR7919-5G
APOSOR7919-25G
APOSOR7919-1G
Isopropylhydrazine hydrochloride
Isopropylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₃H₁₁ClN₂ Bod tání: 115…118 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01746887 CAS číslo: 16726-41-3 |