4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7918-250MG
OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA
744
CZK
APOSOR7918-250MG
APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₂Cl₂N₂O Bod tání: 206…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426045 CAS číslo: 849021-09-6 |