Tisk…
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 8100 CZK
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O₂S
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037956
CAS číslo: 849035-85-4