Tisk…
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 3310 CZK
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Vzorec: C₇H₉BrN₂O₂S
Bod tání: 150…151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037940
CAS číslo: 849035-73-0