Tisk…
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 15310 CZK
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037885
CAS číslo: 39891-79-7