Tisk…
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 827 CZK
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039173
CAS číslo: 17841-68-8