Tisk…
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 2360 CZK
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₇N₃O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570795
CAS číslo: 52047-16-2