Tisk…
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1,6-naphthyridine-2-carboxylate
OR7910-1G
APOSOR7910-1GEA 7440 CZK
APOSOR7910-1G
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202909
CAS číslo: 338760-63-7