Tisk…

2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7909-1G OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA 7870 CZK
APOSOR7909-1G APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426059
CAS číslo: 27794-03-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR