Tisk…
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 3340 CZK
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027711
CAS číslo: 942474-51-3