N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7899-25G
OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA
11540
CZK
APOSOR7899-25G
APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec:
C₁₃H₂₁NO₂ MW: 223.32 g/mol Bod varu: 90…92 °C/0.05mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051599 CAS číslo: 61190-10-1 |