Tisk…
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7898-10G OR7898-1G OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA 15250 CZK
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689748
CAS číslo: 937601-79-1