Tisk…
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 4570 CZK
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂OS
MW: 258,34 g/mol
Bod tání: 191…197 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00060457
CAS číslo: 65069-53-6
UN: 3335
ADR: 9,III