Tisk…
2-Bromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 1450 CZK
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 229 °C
Bod tání: 29…31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007632
CAS číslo: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III