Dimedon 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7890-100G
OR7890-1KG
OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA
622
CZK
APOSOR7890-100G
APOSOR7890-1KG
APOSOR7890-250G
Dimedon 98%
Dimedon
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ Bod varu: 164…166 °C Bod tání: 146…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001588 CAS číslo: 126-81-8 EINECS: 204-804-4 |