Tisk…
Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
OR7888-1G OR7888-250MG OR7888-5G
APOSOR7888-1GEA 1580 CZK
APOSOR7888-1G APOSOR7888-250MG APOSOR7888-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₅Cl₂N₃O₄
MW: 266.04 g/mol
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831638
CAS číslo: 54368-61-5