Tisk…
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 7870 CZK
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃S
MW: 238,27 g/mol
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426087
CAS číslo: 849925-06-0