Tisk…
4-Thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 2480 CZK
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00623589
CAS číslo: 3973-08-8